Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
A4018
Sigma-Aldrich
Agarosio, bassa temperatura di gelatinizzazione
Sinonimo/i:
2-idrossietil agarosio
Scegli un formato
1 G
62,10 €
5 G
203,00 €
10 G
359,00 €
25 G
618,00 €
50 G
1.040,00 €
100 G
1.810,00 €
62,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
62,10 €
5 G
203,00 €
10 G
359,00 €
25 G
618,00 €
50 G
1.040,00 €
100 G
1.810,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
NACRES:
NA.21
62,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
algae (marine)
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
EEO
≤0.10
Temp. transizione
congealing temperature 26-30 °C
Resistenza del gel
≥200 g/cm2 (1% gel)
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrizione generale
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds.[1] Agarose is highly biocompatible and possesses variable mechanical and diffusion properties.[2] Agarose can be used as a gelling agent, to separate nucleic acids electrophoretically. Low melting or low gelling temperature agarose is produced by hydroxyethylation of agarose. It is usually used for the isolation of separated DNA fragments. DNA fragments of the equal size will take longer time to move through a low melting agarose gel compared to a standard agarose gel.[3]
Applicazioni
Gels exhibit excellent clarity and are particularly useful for the preparation of media containing heat-labile materials. Recommended for preparation of agarose beads.
Agarose, low gelling temperature has been used:
  • to immobilize zebra fish embryos during in vivo imaging experiments[4]
  • as a constituent of defined medium to culture bovine nucleus pulposus (NP) cells[5]
  • as a hydrogel, a scaffolding material for dental pulp regeneration[6]
  • in the form of pellets to determine the surface pH and conductivity of an acrylic emulsion film[7]
Qualità
A low gelling temperature derivative with unique gelling properties.
Risultati analitici
Segue un elenco delle proprietà dei nostri prodotti a base di agarosio:
Contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
Resistenza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
Punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetta a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbare le separazioni a causa della convezione interna.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Agarose NA Cytiva 17-0554-02, pack of 100 g
GE17-0554-02
Agarose NA
Agarosio Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarosio
Agarosio Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarosio
Agarosio for molecular biology
Sigma-Aldrich
A4718
Agarosio
Agarose OmniPur® Grade
Millipore
2120-OP
Agarose
In vivo imaging of zebrafish retina
Williams PR, et al.
Cold Spring Harbor Protocols, 2013(1) (2013)
Methods in Enzymology, 135, 223-223 (1987)
Nucleus pulposus cells synthesize a functional extracellular matrix and respond to inflammatory cytokine challenge following long term agarose culture
Smith LJ
European Cells & Materials, 22, 291-291 (2011)
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, (62) (2012)
Testing the Waters: New Technical Applications for the Cleaning of Acrylic Paint Films and Paper Supports
The Book and Paper Group Annual, 32, 43-51 (2013)
Domande
  1. In order to have sterile Low Melting Agarose, once the package has already been opened outside of sterile conditionds, should I filter it and then lyophilize or should I use an autoclave?
    1 risposta
    1. Agarose solutions can be autoclaved.