Documenti
689807
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol azide
PEG average Mn 2,000
Sinonimo/i:
O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, PEG-Azide
About This Item
Formula condensata:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Descrizione
2000
Forma fisica
powder
PM
PEG average Mn 2,000
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
45-52 °C
Estremità Ω
azide
Estremità α
methoxy
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.