Documenti fondamentali
901982
Sigma-Aldrich
Alkyne Agarose
Scegli un formato
2 ML
176,00 €
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
176,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
NACRES:
NA.22
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
slurry
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n/D 1.343
Densità
0.970 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CCOCCOC)CCOCC#C
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-4-12-7-8-14-10-9-13-6-5-11-2/h1H,4-10H2,2H3
TYHJQPGPBRVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Alkyne agarose is a 6% cross-linked agarose resin that is activated with terminal alkyne functional groups for covalent capturing of azide-tagged biomolecules. This product is adequate to work in batch or column purifications (Low Pressure).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. How big is the bead size on the alkyne agarose?
    1 risposta
    1. The beads are spherical and are 50-150 µm in diameter.