Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 260,00 € 221,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 414,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.240,00 € |
Informazioni su questo articolo
Form:
lyophilized powder
221,00 €
Prezzo di listino260,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
lyophilized powder
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
−20°C
Application
Protein G-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography, antibody purification and characterization, immunoaffinity matrices, protein A, G and L resins, and purification and detection. Protein G-agarose has been used to study breast cancer and falsely elevated thyroid-stimulating hormone (TSH).
Preparation Note
Prepared with a genetically engineered Protein G which retains its high affinity for IgG and lacks albumin and Fab binding sites and membrane binding regions.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form saline suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix - | matrix - | matrix Cross-linked 4% beaded agarose |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| matrix spacer 1 atom | matrix spacer 1 atom | matrix spacer - | matrix spacer 1 atom |
| capacity ≥15 mg/mL binding capacity (human IgG) | capacity ≥15 mg/mL binding capacity (human IgG) | capacity - | capacity ≥15 mg/mL binding capacity (human IgG) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein G–Agarose
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?