If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 116,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 226,00 € |
Informazioni su questo articolo
116,00 €
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n20/D 1.471
density
1.020 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H8N4/c4-2-1-3-6-7-5/h1-4H2
InChI key
OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
General description
- Bismethylolpropionic acid (bis-MPA) monomers with azide functional group to generate high-generation dendrimers.,
- Clickable zinc tetraphenylporphyrin scaffold with an azido group through click chemistry applicable in photodynamic therapy.
Application
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥95% | description AldrichCPR |
| assay ≥95% | assay - |
| reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| density 1.020 g/mL at 25 °C | density - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
140.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
60 °C
Avvertenze di sicurezza
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
88192-19-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf