Documenti fondamentali
900750
Sigma-Aldrich
(4-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone HCl salt
≥95%
Sinonimo/i:
Amino (PEG)3 benzophenone alkyne HCl salt, Probe building block
Scegli un formato
100 MG
345,00 €
345,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
345,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO5 · HCl
Peso molecolare:
419.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
345,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]Cl.O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(OCCOCCOCCN)C=C2
InChI
UHKZPTZAXVJWMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(4-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone HCl salt is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its PEGylated amine linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.