Merck
Tutte le immagini(9)
Documenti
B4501
Sigma-Aldrich
Biotina
≥99% (HPLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Biotina-D, Bios II, Coenzima R, Vitamina B7, Vitamina H
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.31
Beilstein:
86838
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
eCl@ss:
34058011
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
231-233 °C (lit.)
Solubilità
ammonium hydroxide: 50 mg/mL (2 M)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Descrizione generale
La biotina è una vitamina idrosolubile. I mammiferi dipendono dalla biotina che ricavano fa fonti alimentari vegetali e microbiche. La biotina è composta da due anelli tra loro condensati, cui è legato come catena laterale l'acido valerico. Uno degli anelli è un tetraidrotiofene, l'altro è un anello ureidico.
Applicazioni
La biotina può essere usata per l′eluizione di proteine da resine di avidina/streptavidina. La biotina è stata usata:
  • per la coltura di oligodendrociti;
  • come integratore vitaminico per la crescita delle specie di Bacillus;
  • per bloccare la biotina endogena nelle procedure di immunoistologia.
Azioni biochim/fisiol
La biotina è una piccola molecola la cui compresenza con macromolecole biologicamente attive non modifica la funzione biologica della macromolecola. Diverse applicazioni necessitano del sistema biotina-(strept)avidina. La biotina agisce anche da cofattore/coenzima per gli enzimi di carbossilazione, come piruvato carbossilasi, acetil-CoA carbossilasi 1 e 2, 3-metilcrotonil-CoA carbossilasi (MCC), e propionil-CoA carbossilasi (PCC). Catalizza la formazione di ossalacetato da piruvato e CO2. La coniugazione della biotina con avidina o streptavidina favorisce il legame della molecola bersaglio (anticorpo, nucleotide, proteina A, ecc.) con il sistema di marcatura (sonde enzimatiche, fluorescenti, chemiluminescenti). Questo complesso si usa in molti sistemi di rivelazione, come saggi immunologici, saggi di ibridazione del DNA, immunoistochimica e citometria a flusso. Questo approccio si applica anche alla purificazione e alla caratterizzazione di diverse molecole di interesse. Inoltre la biotina è coinvolta nella regolazione epigenetica di geni, nella trasduzione intracellulare del segnale e nella struttura cromatinica.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
The biotin-(strept)avidin system: principles and applications in biotechnology.
Diamandis EP and Christopoulos TK
Clinical Chemistry, 37, 625-625 (1991)
Isolation and culture of rat and mouse oligodendrocyte precursor cells.
Chen Y et al.
Nature Protocols, 2, 1044-1044 (2007)
Lone Frydelund-Larsen et al.
Experimental physiology, 92(1), 233-240 (2006-10-13)
Exercise induces a marked increase in interleukin-8 (IL-8) mRNA and protein expression within skeletal muscle fibres. Interleukin-8 belongs to a subfamily of CXC chemokines containing a Glu-Leu-Arg (ELR) motif. CXC chemokines with ELR motifs are potent angiogenic factors in vivo
Biotin: biochemical, physiological and clinical aspects
Said H M
Sub-Cellular Biochemistry, 56, 1-19 (2012)
Yuan He et al.
Nature, 530(7590), 354-357 (2016-01-28)
Inflammasomes are intracellular protein complexes that drive the activation of inflammatory caspases. So far, four inflammasomes involving NLRP1, NLRP3, NLRC4 and AIM2 have been described that recruit the common adaptor protein ASC to activate caspase-1, leading to the secretion of