Documenti fondamentali
900863
Sigma-Aldrich
2-(3-But-3-ynyl-3H-diazirin-3-yl)-ethanol
≥95%
Sinonimo/i:
3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanol, Hydroxyl diazirine alkyne, Probe building block
Scegli un formato
50 MG
320,00 €
320,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
320,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
320,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Densità
1.08 g/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCC1(N=N1)CCC#C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-2-3-4-7(5-6-10)8-9-7/h1,10H,3-6H2
NMIZSJAOOMXKDJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(3-But-3-ynyl-3H-diazirin-3-yl)-ethanol is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.