Documenti fondamentali
900613
Sigma-Aldrich
5-(4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)phenoxy)pentanoic acid
≥95%
Sinonimo/i:
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
Scegli un formato
50 MG
261,00 €
261,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
261,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
261,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(CCCCC(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)OCC#C
InChI
1S/C21H20O5/c1-2-14-25-18-10-6-16(7-11-18)21(24)17-8-12-19(13-9-17)26-15-4-3-5-20(22)23/h1,6-13H,3-5,14-15H2,(H,22,23)
PVDBYWSDYKTIBJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-(4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)phenoxy)pentanoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.