Documenti fondamentali
88590
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionitrile
≥97.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
S(CH2CH2CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.21
Beilstein:
1701139
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.506
P. ebollizione
191-194 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-25 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
thioether
Stringa SMILE
N#CCCSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
NDVLTZFQVDXFAN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)