Documenti fondamentali
128538
Sigma-Aldrich
Heptyl cyanide
97%
Sinonimo/i:
Caprylonitrile
Scegli un formato
25 G
138,00 €
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
138,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.21
Beilstein:
1744063
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
198-200 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H15N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-7H2,1H3
YSIMAPNUZAVQER-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Heptyl cyanide (Caprylonitrile) was used as a solvent to study the intermediates in the decomposition of aliphatic diazo-compounds[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Intermediates in the decomposition of aliphatic diazo-compounds. Part XI. Mechanistic studies on the reaction of diphenylmethylene with amines in solution.
Bethell D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1307-1312 (1974)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The