155098
Valeronitrile
99.5%
Sinonimo/i:
Butyl cyanide, Pentanenitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. eboll.
139-141 °C (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Densità
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup