Documenti
484717
Sigma-Aldrich
3,3′-Dithiobis(propionitrile)
98%
Sinonimo/i:
3,3′-Dithiodipropionitrile, 3-[(2-Cyanoethyl)disulfanyl]propanenitrile
About This Item
Formula condensata:
S2(CH2CH2CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCCSSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S2/c7-3-1-5-9-10-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
HHEYGEJOMQFDFN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Synthesis and applications in nanocrystal technology: Research detailed the facile synthesis of 5-(2-Mercaptoethyl)-1H-tetrazole, closely related to 3,3′-Dithiobis(propionitrile), and its application in the preparation of water-soluble nanocrystals and gels, demonstrating potential for high-performance polymers and biomedical applications (Voitekhovich et al., 2016).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup