381454
Butyl 3-mercaptopropionate
98%
Sinonimo/i:
Butyl 3-mercaptopropanoate
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
101 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C7H14O2S/c1-2-3-5-9-7(8)4-6-10/h10H,2-6H2,1H3
MGFFVSDRCRVHLC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?