M5801
3-Mercaptopropionic acid
≥99%
Sinonimo/i:
3-sulfanylpropanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.04 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
662 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. eboll.
110-111 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
15-18 °C (lit.)
Densità
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCS
InChI
1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.