911534
(4,4′-dMeObpy)NiCl2
Sinonimo/i:
4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine nickel (II) chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3