Documenti fondamentali
766488
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-4-iodobenzoic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrIO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
56-60 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,1H3
OIMBMPVAESWCEA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)