Documenti fondamentali
706388
Sigma-Aldrich
Methyl 3-iodobenzoate
97%
Scegli un formato
5 G
58,30 €
25 G
241,00 €
58,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
58,30 €
25 G
241,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
58,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
46-50 °C
Gruppo funzionale
ester
iodo
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
NPXOIGSBRLCOSD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)