03140
Copper(I) iodide
purum, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Cuprous iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 656 °C)
Livello qualitativo
Grado
purum
Saggio
≥99.5%
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Densità
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
nonactivated aryl iodides in hexamethylphosphoric triamide to form aryl sulfides.
Copper(I) iodide can be used to catalyze:
- Thioetherification of aryl halides using thiourea and alkyl bromides in wet polyethylene glycol and in the presence of potassium carbonate as a base.
- Reaction between acetylenes and metal halides in diethylamine to form transition metal alkynyl complexes.
- Reaction between terminal alkynes with phenylchalcogenyl halides to form alkynyl selenides, sulfides and tellurides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)