Documenti fondamentali
76022
Sigma-Aldrich
Palladium on barium sulfate
5% Pd basis
Sinonimo/i:
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
Scegli un formato
10 G
265,00 €
50 G
733,00 €
265,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
265,00 €
50 G
733,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
265,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Concentrazione
5% Pd
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Usually supported on BaSO4, or an appropriate form of carbon, and useful catalyst for hydrogenations.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)