202762
Barium sulfate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Baryte
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio