Documenti fondamentali
76020
Sigma-Aldrich
Palladium on barium sulfate
10% Pd basis
Sinonimo/i:
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
Scegli un formato
10 G
334,00 €
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
334,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
lumps
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Concentrazione
10% Pd
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hydrogenation catalyst
Usually supported on BaSO4, or an appropriate form of carbon, and useful catalyst for hydrogenations
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3