Documenti fondamentali
277991
Sigma-Aldrich
Palladium on barium sulfate
reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading
Sinonimo/i:
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
Scegli un formato
1 G
44,20 €
10 G
116,90 €
50 G
378,00 €
44,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
44,20 €
10 G
116,90 €
50 G
378,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
44,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for the hydrogenation, the Rosenmund reduction.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bold, G.; Steiner, H. et al.
Helvetica Chimica Acta, 73, 405-405 (1990)