235334
3,6-Dithia-1,8-octanediol
97%
Sinonimo/i:
2,2′-(Ethylenedithio)diethanol, Lindlar Catalyst Poison
Scegli un formato
46,76 €
Prezzo di listino66,80 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
46,76 €
Prezzo di listino66,80 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
97%
P. ebollizione
170 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
63-64 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
thioether
Stringa SMILE
OCCSCCSCCO
InChI
1S/C6H14O2S2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
PDHFSBXFZGYBIP-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?