Documenti fondamentali
205737
Sigma-Aldrich
Palladium on calcium carbonate
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, poisoned with lead
Sinonimo/i:
Pd
Scegli un formato
1 G
32,60 €
10 G
244,00 €
50 G
1.140,00 €
32,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
32,60 €
10 G
244,00 €
50 G
1.140,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
32,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>1120 °F
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
Catalyst for:
  • Aqueous Heck coupling and hydroarylation
  • Reduction reactions
  • Hydrogenation reactions
Palladium on calcium carbonate (Pd/CaCO3) can be used as a green catalyst for a variety of applications such as:
  • formation of an efficient catalytic system for Heck coupling reaction and hydroarylation reaction[1]
  • synthesis of Lindlar catalyst for selective hydrogenation of alkynes[2]
  • a catalytic reservoir in Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions[3]
  • Stille cross-coupling reactions[4]
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ligand-free Stille cross-coupling reaction using Pd/CaCO3 as catalyst reservoir
Coelho AV, et al.
Tetrahedron Letters, 48(43), 7671-7674 (2007)
Palladium on Calcium Carbonate Combined to 2-Hydroxypropyl-alpha/beta-cyclodextrins: A Selective Catalytic System for Aqueous Heck Coupling and Hydroarylation
Senra JD, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(16), 2551-2558 (2008)
Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions: the role of Pd/CaCO3 as catalyst reservoir
Oliveira BL and Antunes OAC
Letters in Organic Chemistry, 4(1), 13-15 (2007)
Palladium on Calcium Carbonate Combined to 2-Hydroxypropyl-alpha/beta-cyclodextrins: A Selective Catalytic System for Aqueous Heck Coupling and Hydroarylation
Senra JD, et al.
advanced synthesis and catalysis, 350(16), 2551-2558 (2008)
Chun Wong Aaron Chan et al.
Nature communications, 5, 5787-5787 (2014-12-20)
Lindlar catalysts comprising of palladium/calcium carbonate modified with lead acetate and quinoline are widely employed industrially for the partial hydrogenation of alkynes. However, their use is restricted, particularly for food, cosmetic and drug manufacture, due to the extremely toxic nature