Documenti
750840
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-18O3
95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
NH4N18O3
Peso molecolare:
86.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[18O-][N+]([18O-])=[18O].[NH4+]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i2+2,3+2,4+2;
DVARTQFDIMZBAA-HHKSVJRBSA-O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1