Documenti fondamentali
A7455
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate
BioXtra, ≥99.5%
Sinonimo/i:
NH4NO3 , Nitrate of ammonia
Scegli un formato
500 G
88,80 €
2.5 KG
312,00 €
88,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
88,80 €
2.5 KG
312,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH4NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.31
88,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.5%
Stato
solid
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ammonium nitrate (AN) is used as a commercial fertilizer. It is also used as a component of explosives.[1]
Applicazioni
Ammonium nitrate is used as a component of impregnation solution in Gallyas silver stain technique for tissues.[2][3][4]
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Postnatal development and maturation of layer 1 in the lateral prefrontal cortex and its disruption in autism
Trutzer IM, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 7(1), 40-40 (2019)
Coordination Compounds and Inorganics
Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, 5, 439-502 (2008)
Opposite development of short-and long-range anterior cingulate pathways in autism
Zikopoulos B, et al.
Acta Neuropathologica, 136(5), 759-778 (2018)
The intercalated nuclear complex of the primate amygdala
Zikopoulos B, et al.
Neuroscience, 330, 267-290 (2016)
Daniel E Perea et al.
Nature communications, 6, 7589-7589 (2015-07-03)
Zeolite catalysis is determined by a combination of pore architecture and Brønsted acidity. As Brønsted acid sites are formed by the substitution of AlO4 for SiO4 tetrahedra, it is of utmost importance to have information on the number as well