Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 117,00 € |
2.5 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 542,00 € |
Informazioni su questo articolo
117,00 €
form
powder, crystals or chunks
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
SMILES string
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Fertilizer Research: Ammonium nitrate is pivotal in agricultural studies, particularly in optimizing the nitrogen cycle and nutrient management in soil to enhance crop yields and minimize environmental impact. Its effectiveness as a nitrogen source in fertilizer formulations continues to be a key focus in agricultural sciences (Śniegowska et al., 2024).
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description suitable for plant cell culture | description ACS reagent, ≥98% | description 99.999% trace metals basis |
| form powder, crystals or chunks | form powder, crystals or granules | form crystals and lumps |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 169 °C (lit.) | mp 169 °C (lit.) | mp 169 °C (lit.) |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| bp 210 °C (lit.) | bp 210 °C (lit.) | bp 210 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium nitrate
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
6484-52-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?