Documenti
486124
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N
5 atom % 15N
Sinonimo/i:
15N Labeled KNO3
About This Item
Formula condensata:
K15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
5 atom % 15N
PM
101.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
Punto di fusione
334 °C (lit.)
Densità
2.131 g/mL
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1