Documenti fondamentali
738832
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite-15N,18O2
90 atom % 18O, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na15N18O2
Peso molecolare:
73.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
90 atom % 18O
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[Na+].[18O-][15N]=[18O]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
LPXPTNMVRIOKMN-SORTUTTKSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)