Documenti
299278
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
15NH4NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Forma fisica
solid
P. eboll.
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Karzan Jalal Salih et al.
The Biochemical journal, 477(16), 3019-3032 (2020-08-04)
Cytosolic 80S ribosomes contain proteins of the mature cytosolic ribosome (r-proteins) as well as proteins with roles in ribosome biogenesis, protein folding or modification. Here, we refined the core r-protein composition in Arabidopsis thaliana by determining the abundance of different