Documenti fondamentali
750859
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate-18O3
98 atom % 15N, 95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
15NH4N18O3
Peso molecolare:
87.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[18O-][N+]([18O-])=[18O].[15NH4+]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i2+2,3+2,4+2;1+1
DVARTQFDIMZBAA-GNLIOFPVSA-O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)