Documenti fondamentali
493295
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N,18O3
95 atom % 18O, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
K15N18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
334 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[K+].[18O-][15N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1,2+2,3+2,4+2
FGIUAXJPYTZDNR-QKBJONFOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)