Documenti fondamentali
741167
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-diphosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
ADP-15N5 disodium salt
Scegli un formato
1 MG
112,00 €
10 MG
530,00 €
25 MG
1.080,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
112,00 €
10 MG
530,00 €
25 MG
1.080,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H1315N5Na2O10P2
Peso molecolare:
476.13
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)