Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 184,00 € 156,40 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 593,00 € |
Informazioni su questo articolo
156,40 €
Prezzo di listino184,00 €Risparmia il 15%assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2c(NC(=O)c3cccc(NC(=O)Nc4cccc(c4)C(=O)Nc5ccc(c6cc(cc(c56)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c3)ccc(c2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C35H26N4O21S6.6Na.H2O/c40-33(38-25-7-9-27(63(49,50)51)23-13-21(61(43,44)45)15-29(31(23)25)65(55,56)57)17-3-1-5-19(11-17)36-35(42)37-20-6-2-4-18(12-20)34(41)39-26-8-10-28(64(52,53)54)24-14-22(62(46,47)48)16-30(32(24)26)66(58,59)60;;;;;;;/h1-16H,(H,38,40)(H,39,41)(H2,36,37,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;;;1H2/q;6*+1;/p-6
InChI key
FLINBQMOKZJBEC-UHFFFAOYSA-H
Gene Information
human ... P2RX1(5023), P2RY1(5028), P2RY11(5032), P2RY2(5029)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition desiccated | storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) |
| solubility H2O: >20 mg/mL | solubility H2O: >8 mg/mL | solubility H2O: ≥20 mg/mL | solubility water: soluble |
| color white to off-white | color white | color white to off-white | color white to off-white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?