658650
Acetyl-1,2-13C2 coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.3Li/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/p-3/i1+1,12+1;;;
FTRFBNATWBKIQU-AMVXMALOSA-K
WGK 3