Documenti fondamentali
708682
Sigma-Aldrich
RuCl[(R,R)-TsDPEN](mesitylene)
90%
Sinonimo/i:
[N-[(1R,2R)-2-(Amino-κN)-1,2- diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro [(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzene]-ruthenium
Scegli un formato
500 MG
120,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
120,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H33ClN2O2RuS
Numero CAS:
Peso molecolare:
622.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
241-249 °C
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(C)c1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C9H12.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-6H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m1.../s1
XBNBOGZUDCYNOJ-AGEKDOICSA-M
Applicazioni
RuCl[(R,R)-TsDPEN](mesitylene) may be used as a catalyst to synthesize:
  • (2R,3S)-4-Benzyl-2-(hydroxyphenylmethyl)morpholin-3-one from racemic N-benzyl-2-benzoyl-3-morpholinone via dynamic kinetic resolution-based asymmetric transfer hydrogenation (ATH).[1]
  • Chiral nonracemic δ-phenylseleno alcohols from δ-phenylseleno ketones via catalytic ATH reaction.[2]
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. WO9720789
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dynamic Kinetic Resolution-Based Asymmetric Transfer Hydrogenation of 2-Benzoylmorpholinones and Its Use in Concise Stereoselective Synthesis of All Four Stereoisomers of the Antidepressant Reboxetine.
Son SM and Lee HK.
The Journal of Organic Chemistry, 78(17), 8396-8404 (2013)
Stereoselective Synthesis of Substituted Tetrahydropyrans and Isochromans by Cyclization of Phenylseleno Alcohols.
Temperini A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(16), 8102-8112 (2015)
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago