Documenti fondamentali
657697
Sigma-Aldrich
(1R,1′R,2S,2′S)-DuanPhos
Sinonimo/i:
(1R,1′R,2S,2′S)-2,2′-Di-tert-butyl-2,3,2′,3′-tetrahydro-1H,1′H-(1,1′)biisophosphindolyl
Scegli un formato
100 MG
176,00 €
500 MG
583,00 €
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
176,00 €
500 MG
583,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H32P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Attività ottica
[α]20/D +18°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
214-246 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P1Cc2ccccc2C1C3P(Cc4ccccc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H32P2/c1-23(2,3)25-15-17-11-7-9-13-19(17)21(25)22-20-14-10-8-12-18(20)16-26(22)24(4,5)6/h7-14,21-22H,15-16H2,1-6H3/t21-,22-,25-,26-/m1/s1
HCBRTCFUVLYSKU-SAZLYLDSSA-N
Descrizione generale
(1R,1′R,2S,2′S)-DuanPhos is an electron-rich chiral phosphine ligand mainly for transition metal catalyzed asymmetric hydrogenation.
Applicazioni
Chiral Quest Phosphine Ligands for Asymmetric Hydrogenation
Catalytic ligand used for:
  • Stereoselective synthesis of cyano-substituted dihydropyrroles by annulation of cyanoallenes
  • Rhodium-catalyzed intermolecular enantioselective hydroacylation of alkynes to give alpha- and beta-substituted unsaturated ketones by kinetic resolution
  • Stereoselective preparation of β-amino nitriles via rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of amino acrylonitriles
  • Stereoselective preparation of anti-1,3-amino alcohols via rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of β-ketoenamide intermediates
  • Stereoselective preparation of acetylaminoindane via rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of acetylaminoindene
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich has research quantities of a series of Zhang’s chiral phosphines for catalytic asymmetric hydrogenations.