Documenti fondamentali
701769
Sigma-Aldrich
Dichloro(mesitylene)ruthenium(II) dimer
95%
Sinonimo/i:
(Mesitylene)dichlororuthenium dimer, Bis[dichloro(mesityl)ruthenium], Tetrachlorobis(mesitylene)diruthenium;, [RuCl2(mesitylene)]2, Di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzene]diruthenium, Ruthenium(II) chloride mesitylene dimer
Scegli un formato
100 MG
131,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
131,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24Cl4Ru2
Numero CAS:
Peso molecolare:
584.34
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Ru]1[Cl][Ru](Cl)[Cl]1.C[C]2[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]2.C[C]3[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]3
InChI
1S/2C9H12.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;;;;;/h2*4-6H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
SQSMPOQPOXFKBI-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for asymmetric hydrogenation, transfer hydrogenation, Diels-Alder reaction
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Damjan Sterk et al.
Organic letters, 8(26), 5935-5938 (2006-12-15)
[Structure: see text] The asymmetric transfer hydrogenation of fluoroalkyl ketones mediated by [Ru(eta6-arene)((S,S)-R2NSO2DPEN)] catalysts using HCO2H-Et3N afforded the corresponding alcohols with high ee's and in excellent yields.
Davies, D. L.; Fawcett, J. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 3151-3151 (1997)