Documenti fondamentali
06561
Sigma-Aldrich
Formic acid triethylamine complex 5:2
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
Triethylammonium formate 2:5
Scegli un formato
50 ML
138,00 €
250 ML
555,00 €
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
138,00 €
250 ML
555,00 €
About This Item
Formula condensata:
5HCOOH · 2N(CH2CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.50
Beilstein:
4150472
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
Indice di rifrazione
n20/D 1.428
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reductant for iridium-catalyzed greener amine synthesis by transfer hydrogenation of imines.
A Versatile Catalyst for Reductive Amination by Transfer Hydrogenation
Altre note
Activated form of formic acid used for reduction reactionscitation
Activated form of formic acid used for reduction reactions[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
K. Wagner
Angewandte Chemie (International Edition in English), 82, 73-73 (1970)