Documenti
106232
Sigma-Aldrich
Anidride trifluoroacetica
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
TFAA
About This Item
Formula condensata:
(CF3CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.03
Beilstein:
746197
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
6.28 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
100
200
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. eboll.
39.5-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−65 °C (lit.)
Densità
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Per la preparazione degli N- e O-trifluoroacetil derivati di un′ampia gamma di composti biologicamente attivi per l′analisi GC. Usata anche nell′ossidazione di aldeidi in acidi, esteri e ammidi. L'anidride trifluoroacetica può essere sottoposta a reazione con deossiguanosina in piridina dando luogo ai rispettivi derivati della 2′-deossiguanosina 6-sostituiti. Può anche reagire con il complesso urea-perossido di idrogeno per generare acido perossitrifluoracetico, che può convertire le aldossine in nitroalcani.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
"Synthesis of functionalized nitroalkanes by oxidation of oximes with urea-hydrogen peroxide complex and trifluoroacetic anhydride"
Ballini R, et al.
Tetrahedron Letters, 33(33), 4835- 4838 (1992)
Albert W Xiao et al.
Nature materials, 19(6), 644-654 (2020-02-26)
The application of transition metal fluorides as energy-dense cathode materials for lithium ion batteries has been hindered by inadequate understanding of their electrochemical capabilities and limitations. Here, we present an ideal system for mechanistic study through the colloidal synthesis of
"Synthesis of 6-substituted 2'-deoxyguanosine derivatives using trifluoroacetic anhydride in pyridine"
Fathi R, et al.
Tetrahedron Letters, 31(03), 319-321 (1990)
Tetrahedron Letters, 27, 3995-3995 (1986)
Susanne Rath et al.
Chemosphere, 214, 111-122 (2018-09-28)
Brazil is one of the world's largest producers of animal protein, requiring the large-scale use of veterinary drugs. The administration of antimicrobials and antiparasitics is a common practice. However, there is a lack of information on how these drugs impact