Documenti fondamentali
679100
Sigma-Aldrich
Methyl 4-iodobenzoate
97%
Sinonimo/i:
4-Iodobenzoic acid methyl ester
Scegli un formato
5 G
38,36 €
25 G
105,00 €
38,36 €
Prezzo di listino54,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
38,36 €
25 G
105,00 €
About This Item
Formula condensata:
IC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
38,36 €
Prezzo di listino54,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
112-116 °C
Gruppo funzionale
ester
iodo
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Murugesan Rajesh et al.
ChemSusChem, 13(9), 2364-2370 (2020-03-20)
The increasing demand for rechargeable batteries induces the development of greener and better devices. Significant advances have been made in the last decade together with a renewed interest in organic electrode materials. Thus, stable electron-donating organic materials are candidates for
Tan L H Doan et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(12), 2660-2668 (2015-08-11)
New Zr(IV)- and Hf(IV)-based metal-organic framework photocatalysts, termed VNU-1 and VNU-2 (where VNU = Vietnam National University), were synthesized and their resulting structures fully characterized. By employing a highly π-conjugated linker, namely 1,4-bis(2-[4-carboxyphenyl]ethynyl)benzene, the optical absorption properties were effectively red-shifted