Documenti fondamentali
499625
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromobenzoate
98%
Scegli un formato
5 G
27,86 €
25 G
44,66 €
27,86 €
Prezzo di listino39,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
27,86 €
25 G
44,66 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,86 €
Prezzo di listino39,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. ebollizione
127-128 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
31-33 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 3-bromobenzoate is an aryl bromide. It undergoes stereoconvergent cross-coupling with potassium trifluoro(1-phenylethyl)borate to form 1,1-diarylethane derivative.[1] The Negishi cross-coupling reaction between methyl 3-bromobenzoate and diarylzinc reagents in the presence of a palladium catalyst has been reported.[2] Methyl-3-bromobenzoate can be converted into the corresponding benzonitrile using dichloro[bis{1-(dicyclohexylphosphanyl)piperidine}]palladium as a C-C cross-coupling catalyst and K4[Fe(CN)6] as a cyanating agent.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Negishi cross-coupling reaction catalyzed by an aliphatic, phosphine based pincer complex of palladium. biaryl formation via cationic pincer-type PdIV intermediates.
Gerber R, et al.
Dalton Transactions, 40(35), 8996-9003 (2011)
Roman Gerber et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(10), 2978-2986 (2012-02-03)
Dichloro[bis{1-(dicyclohexylphosphanyl)piperidine}]palladium [(P{(NC(5)H(10))(C(6)H(11))(2)})(2)PdCl(2)] (1) is a highly active and generally applicable C-C cross-coupling catalyst. Apart from its high catalytic activity in Suzuki, Heck, and Negishi reactions, compound 1 also efficiently converted various electronically activated, nonactivated, and deactivated aryl bromides, which may
John C Tellis et al.
Science (New York, N.Y.), 345(6195), 433-436 (2014-06-07)
The routine application of C(sp3)-hybridized nucleophiles in cross-coupling reactions remains an unsolved challenge in organic chemistry. The sluggish transmetalation rates observed for the preferred organoboron reagents in such transformations are a consequence of the two-electron mechanism underlying the standard catalytic