Documenti
684600
Sigma-Aldrich
9-Anthraceneboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
9-Anthracenylboronic acid, 9-Anthrylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
203-250 °C
Stringa SMILE
OB(O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H11BO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9,16-17H
VHHDLIWHHXBLBK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mohammadreza Shariatgorji et al.
Nature methods, 16(10), 1021-1028 (2019-09-25)
We present a mass spectrometry imaging (MSI) approach for the comprehensive mapping of neurotransmitter networks in specific brain regions. Our fluoromethylpyridinium-based reactive matrices facilitate the covalent charge-tagging of molecules containing phenolic hydroxyl and/or primary or secondary amine groups, including dopaminergic