Documenti fondamentali
471070
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3,5-Di(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Scegli un formato
5 G
83,80 €
83,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
83,80 €
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.93
Beilstein:
7379990
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
83,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
217-220 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BF6O2/c10-7(11,12)4-1-5(8(13,14)15)3-6(2-4)9(16)17/h1-3,16-17H
BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in the synthesis of:
  • Methylene-arylbutenones via carbonylative arylation of allenols
  • 4-aminoquinoline analogs via Ullman / Suzuki / Negishi coupling
  • Primary amino acid derivatives with anticonvulsant activity
  • Alkyl arylcarbamates via Cu-catalyzed coupling with potassium cyanate
  • Aryl-substituted succinimides and cyclic ketones by asymmetric conjugate addition
  • Axially chiral dicarboxylic acids for asymmetric Mannich-type reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
F Adebodun et al.
Journal of cellular biochemistry, 40(2), 249-260 (1989-06-01)
31P Nuclear Magnetic Resonance (NMR) studies were performed on mono- and diisopropylphosphoryl derivatives of alpha-chymotrypsin, trypsin, and subtilisin. Questions addressed included the pKa of the active center Asp...His...Ser triad in both species. While the pKa in the diisopropylphosphoryl derivatives is