Documenti fondamentali
808245
Sigma-Aldrich
10,10′-dibromo-9,9′-bianthracene
Sinonimo/i:
10,10′-dibromo-9,9′-bianthryl, 10-bromo-9-(10-bromoanthracen-9-yl)anthracene
Scegli un formato
1 G
100,50 €
5 G
765,00 €
100,50 €
Prezzo di listino201,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
100,50 €
5 G
765,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H16Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
100,50 €
Prezzo di listino201,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
348-352 °C
Stringa SMILE
BrC1=C2C(C=CC=C2)=C(C3=C(C=CC=C4)C4=C(Br)C5=C3C=CC=C5)C6=CC=CC=C61
InChI
1S/C28H16Br2/c29-27-21-13-5-1-9-17(21)25(18-10-2-6-14-22(18)27)26-19-11-3-7-15-23(19)28(30)24-16-8-4-12-20(24)26/h1-16H
NPNNLGXEAGTSRN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Surface-Assisted Reactions toward Formation of Graphene Nanoribbons on Au(110) Surface.
Lorenzo M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(5), 2427-2437 (2015)
Yen-Chia Chen et al.
Nature nanotechnology, 10(2), 156-160 (2015-01-13)
Bandgap engineering is used to create semiconductor heterostructure devices that perform processes such as resonant tunnelling and solar energy conversion. However, the performance of such devices degrades as their size is reduced. Graphene-based molecular electronics has emerged as a candidate
Akimitsu Narita et al.
Chemical record (New York, N.Y.), 15(1), 295-309 (2014-11-22)
In this article, we describe our chemical approach, developed over the course of a decade, towards the bottom-up synthesis of structurally well-defined graphene nanoribbons (GNRs). GNR synthesis can be achieved through two different methods, one being a solution-phase process based