B75409
9-Bromophenanthrene
96%
Sinonimo/i:
9-Phenanthryl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
powder
P. eboll.
180-190 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3