Documenti fondamentali
N257
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1-boronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
α-Naphthaleneboronic acid, α-Naphthylboronic acid, 1-Naphthaleneboronic acid, 1-Naphthylboronic acid, 1-naphthalenyl-boronic acid, NSC 78936
Scegli un formato
5 G
40,80 €
25 G
56,10 €
40,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
40,80 €
25 G
56,10 €
About This Item
Formula condensata:
C10H7B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.99
Beilstein:
2937504
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
40,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
crystals
Punto di fusione
208-214 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Naphthalene-1-boronic acid can be used:
  • Methyl 5-bromo-2-(naphthalene-1-yl)benzoate, which is a starting material for the preparation of 9-anthracene-spirobenzofluorene host materials.[1]
  • A bifunctional polymer used for the hydrolysis of cellulose.[2]
  • 9-(Naphthalene-1-yl)anthracene, which is a key intermediate for the preparation of anthracene derived molecular glass having blue emission.[3]
It can also be as a substrate in fluorometric boronic acid based saccharide sensors based on the Suzuki homocoupling reactions.[4]
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bifunctional porous polymers bearing boronic and sulfonic acids for hydrolysis of cellulose
Yang Q and Pan X
ACS sustainable chemistry & engineering, 4(9), 4824-4830 (2016)
Suzuki homo-coupling reaction based fluorescent sensors for monosaccharides
Xu S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(66), 35238-35241 (2014)
Highly efficient blue OLED based on 9-anthracene-spirobenzofluorene derivatives as host materials
Gong M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(47), 10735-10746 (2010)
Highly efficient and stable deep-blue emitting anthracene-derived molecular glass for versatile types of non-doped OLED applications
Cho I, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(1), 123-129 (2012)