637769
4-Iodobiphenyl
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
110-114 °C
Stringa SMILE
Ic1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9I/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3