Documenti fondamentali
630551
Sigma-Aldrich
(2-Ethylhexyl)magnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Scegli un formato
100 ML
126,00 €
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
126,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17BrMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in diethyl ether
Densità
0.863 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)C[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-4-6-7-8(3)5-2;;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
NDCJRLBSQQDNOO-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
(2-Ethylhexyl)magnesium bromide (Grignard reagent) can be used in the synthesis of:       
  • 3-ethyl-N,N-dimethyl-1-(pyridin-2-yl)heptan-1-amine, a pyridyl amine ligand, which is used in the polymerization of olefins.[1]   
  •  Diphenylbis(2-ethylhexyl) germane from diphenylgermanium dichloride by Grignard addition reaction.[2]       
  • Dichloro (dodecyl) 2-ethylhexylsilane, a key intermediate that is used in the preparation of silafluorene-based copolymers.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A practical synthesis of N, N-dimethyl-(6-arylpyrid-2-yl) alkylamines
Faler, Catherine A
Tetrahedron Letters, 51(42), 5621-5623 (2010)
Chinna D Bathula et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(8), 6002-6007 (2015-05-06)
A series of silafluorene-based copolymers, poly[9-(2-ethylhexyl)-9-dodecyl-silafluorene-2,7-diyl-alt-5,5-(4',7'-di-2-thienyl-2',1',3'-benzothiadiazole)] (P1), poly[9-(2-ethylhexyl)-9-dodecyl-silafluorene-2,7-diyl-alt-2,5-bis-(thiophene-2-yl)thiazolo [5,4-d]thiazole] (P2), and poly[9-(2-ethylhexyl)-9-dodecyl-silafluorene-2,7-diyl-alt-5,5-(5',8'-di-2-thienyl-2,3-bis(4-octyloxyl)phenyl)quinoxaline] (P3), were synthesized and used as donor materials in polymer solar cells (PSCs). The optical, electrochemical, and photovoltaic properties of the copolymers were investigated. The results indicate that
A low band gap co-polymer of dithienogermole and 2, 1, 3-benzothiadiazole by Suzuki polycondensation and its application in transistor and photovoltaic cells
Fei Z, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(40), 16257-16263 (2011)